Learn More
Invitrogen™ pLenti6.3/V5-DEST™ Gateway™ Vector Kit
Artikelnummer. 10647015
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10647015 1 Kit 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10647015 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. V53306
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6050.00 CHF
    4477.00 CHF / 1 Stück
    Sparen 1573.00 CHF
    26% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
pLenti6.3/V5-DEST™ Gateway™ Vektor-Kit
Das Invitrogen™ pLenti6.3⁄V5-DEST™ Gateway™ Vektor Kit ist Teil unseres ViraPower™ HiPerform™ Lentiviral Gateway™ Expressionskits (Kat.-Nr. K5330-00).
Das pLenti6.3⁄V5-DEST™ Gateway™ Vector Kit enthält den Gateway™-adaptierten ViraPower™ HiPerform™ lentiviralen Expressionsvektor pLenti6.3⁄V5-DEST™ für einfaches rekombinationsbasiertes Klonen und High-Level-Expression eines Zielgens in teilenden und nicht teilenden Säugetierzellen. Der pLenti6.3⁄V5-DEST™ Vektor ist mit zwei wichtigen genetischen Elementen ausgestattet, die ihn zu einem HiPerform™ Vektor machen: Das Woodchuck Posttranscriptional Regulatory Element (WPRE) und die zentrale Polypurin-Trakt-(cPPT)-Sequenz aus dem HIV-1-Integrase-Gen erzeugen im Vergleich zu Vektoren, die diese Elemente nicht aufweisen, eine mindestens 4-fache Zunahme der Proteinexpression.
Vorteile
  • Stabile Expression
  • Langzeitexperimente
  • Genauer Titer des funktionsfähigen Virus
  • Flexible und vielseitige Gateway™ Rekombinations-Klontechnologie
    Hauptmerkmale
  • HiPerform™ WPRE- und cPPT-Elemente
  • CMV-Promotor
  • V5-Epitop-Tag am C-Terminus
  • Blasticidin-Auswahl
    Das Kit enthält
  • Einen lacZ-Vektor als positive Kontrolle, pLenti6.3⁄V5-GW⁄lacZ
  • Stbl3™ kompetente Zellen
    Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke vorgesehen.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Konstitutives oder induktives System Konstitutiv
    Liefertyp Lentiviral
    Promoter CMV
    Produkttyp Kit, Vektor
    Selektionsmittel (eukaryotisch) Blasticidin
    Inhalt und Lagerung Vektor-Kit (Box 1)
    pLenti6.3⁄V5-DEST™ (150 ng⁄µl): 6 µg, Lagerung bei -20 °C
    pLenti6.3⁄V5-GW⁄lacZ-Kontrollvektor (500 ng⁄µl): 10 µg, Lagerung bei -20 °C
    One Shot™ Stbl3™ Chemisch kompetente E. coli(Box 2)
    Stbl3™ Zellen: 21 x 50 µl, Lagerung bei -80 °C
    pUC19-Kontroll-DNA (10 pg⁄µl): 50 µl, Lagerung bei -80 °C
    S.O.C. Mittel: 6 ml, bei -80 °C lagern
    Klonierungsmethode Gateway™
    Menge 1 Kit
    Vektor pDEST, pLenti
    Produktlinie Gateway, HiPerform, ViraPower
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Virale Expression