Learn More
Abnova™ PLEKHA6 Recombinant Protein
Artikelnummer. 16136682
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16136682
Marke: Abnova™ H00022874P01.25ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH10522.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gen-ID (Entrez) 22874
Molekulargewicht 29.4
Name PLEKHA6 (Human) Recombinant Protein (P01)
pH-Bereich 8
Vorbereitungsmethode In vitro wheat germ expression system
Reinigungsverfahren Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 μg
Quelle Wheat Germ (in vitro)
Immunogen MHPRWAARLPLFISLLERADSVTAAYAKQH
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gen-Alias KIAA0969/MGC176733/PEPP3
Gebräuchliche Bezeichnung PLEKHA6
Gensymbol PLEKHA6
Kreuzreaktivität Human
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Form Solution