Learn More
Pleconaril, TRC
Artikelnummer. 30136080
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136080 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30136080 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP58035010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 153168-05-9
Summenformel C18 H18 F3 N3 O3
Molekulargewicht (g/mol) 381.35
Synonym 3-[3,5-Dimethyl-4-[3-(3-methyl-5-isoxazolyl)propoxy]phenyl]-5-(trifluoromethyl)-1,2,4-oxadiazole, Picovir, Pleconaril, VP 63843, Win 63843
IUPAC-Name 3-[3,5-Dimethyl-4-[3-(3-Methyl-1,2-Oxazol-5-yl)Prooxid]Phenyl]-5-(Trifluormethyl)-1,2,4-Oxadiazol
SMILES Cc1cc(CCCOc2c(C)cc(cc2C)c3noc(n3)C(F)(F)F)on1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pleconaril
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H18F3N3O3/c1-10-7-13(16-22-17(27-24-16)18(19,20)21)8-11(2)15(10)25-6-4-5-14-9-12(3)23-26-14/h7-9H,4-6H2,1-3H3
Formelmasse 381.13