Learn More
Pleconaril, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17525585 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17525585 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17525585 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 469221000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pleconaril
CAS 153168-05-9
Menge 100 mg
Schmelzpunkt 55°bis 65 °C
Summenformel C18 H18 F3 N3 O3
Formelmasse 381,35
Physikalische Form Pulver
Farbe Weiß bis Beige
Reinheit ≥ 97,5 %