Learn More
Kimtech™ Gesichtsmasken
Kimberly-Clark™ Labormasken bieten den für die Laborumgebung wesentlichen Prozessschutz und Komfort.
Spezifikation
Größe | Standard |
---|---|
Sterilität | Unsteril |
Modell | Vergrößert |
Zertifizierung/Konformität | ISO 14001, ISO 9001; Industrial Use Only |
Latexfrei | Ja |
Beschreibung
KIMBERLY-CLARK™ Labormasken
- Stellen Sie grundlegende Sicherheit und Komfort für Personen und Prozesse in einer Vielzahl von Standardlabors und Forschungsumgebungen bereit.
- Die plissierten Gesichtsmasken bieten nahtlosen Schutz
- Reduzieren Sie das Kontaminationsrisiko und sorgen Sie gleichzeitig für hervorragende Atmungsaktivität, damit sich der Träger effektiver auf seine Arbeit konzentrieren kann.
- Die Filtrationseffizienz für Bakterien und Partikel ist hoch, und die Außenschicht ist fusselarm, um den Schutz zu verbessern.
- Anwenderfreundliche Ohrbügel und eine integrierte verstellbare Nasendichtung sorgen für Tragekomfort und Sicherheit.
- Die Masken sind frei von Naturkautschuklatex oder Silikon und reduzieren so das Risiko von Hautreizungen.
- Darüber hinaus sind die Gesichtsmasken nach EN14683 Typ II zertifiziert, um die Sicherheit und die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten, und mit allen relevanten technischen Informationen versehen.
- Verpackung: 10 x 50 plissierte Masken mit Ohrbügel, Weiß (500 gesamt)
Spezifikation
Standard | |
Vergrößert | |
Ja |
Unsteril | |
ISO 14001, ISO 9001; Industrial Use Only |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimtech™ Gesichtsmasken