Learn More
R&D Systems™ PLCL2 Recombinant Protein Antigen
Specifications
Specifications
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Competition |
| Zusammensetzung | PBS and 1M Urea, pH 7.4. |
| Gen-ID (Entrez) | 23228 |
| Molekulargewicht | M.W. Theoretical: 25 kDa |
| Menge | 100 μg |
| Lagerungsbedingungen | Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Gen-Alias | EC 3.1.4.11, FLJ13484, inactive phospholipase C-like protein 2, KIAA1092PLCE2, phospholipase C, epsilon 2, Phospholipase C-epsilon-2, Phospholipase C-L2, phospholipase C-like 2, PLC-epsilon-2, PLC-L(2), PLC-L2 |
| Gensymbol | PLCL2 |
| Forschungskategorie | Signal Transduction |
| Produktlinie | Novus |
| Show More |