Learn More
PLC-beta 1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Code produit 18620681 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.02 mL
0.1 mL
Conditionnement:
0.02mL
0.10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18620681 0.1 mL 0.10mL
18657810 0.02 mL 0.02mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18620681 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP2936800.1ml
 Article restreint
Verfügbar ab: 02-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rabbit Polyclonal Antibody
PLC-beta 1 Polyclonal specifically detects PLC-beta 1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène PLC-beta 1
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin
Formule PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gène EC 3.1.4.11, EIEE12, FLJ45792, inositoltrisphosphohydrolase, KIAA05811-phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate phosphodiesterase beta 1, monophosphatidylinositol phosphodiesterase, phosphoinositidase C, Phosphoinositide phospholipase C-beta-1, phospholipase C, beta 1 (phosphoinositide-specific), Phospholipase C-beta-1, Phospholipase C-I, PI-PLC, PLC-154, PLC154,1-phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate phosphodiesterase beta-1, PLCB1A, PLCB1B, PLC-beta-1, PLC-I1-phosphatidyl-D-myo-inositol-4,5-bisphosphate, triphosphoinositide phosphodiesterase
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 917-1216 of human PLCB1 (NP_056007.1). KSFVKLQKKHYKEMKDLVKRHHKKTTDLIKEHTTKYNEIQNDYLRRRAALEKSAKKDSKKKSEPSSPDHGSSTIEQDLAALDAEMTQKLIDLKDKQQQQLLNLRQEQYYSEKYQKREHIKLLIQKLTDVAEECQNNQLKKLKEICEKEKKELKKKMDKKRQEKITEAKSKDKSQMEEEKTEMIRSYIQEVVQYIKRLEEAQSKRQEKLVEKHKEIRQQILDEKPKLQVELEQEYQDKFKRLPLEILEFVQEAMKGKISEDSNHGSAPLSLSSDPGKVNHKTPSSEELGGDIPGKEFDTPL
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Lipid and Metabolism, Wnt Signaling Pathway
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 23236
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.