Learn More
VEE GEE Plato Hydrometer mit Thermometer
Artikelnummer. 17896573 Alle ansehen Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkte
Change view
Click to view available options
Brix-Bereich:
0 bis 32° Plato
0 bis 8,5° Plato
15,5 bis 24° Plato
7,5 bis 16° Plato
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Brix-Bereich unitSize
17896573 0 bis 32° Plato 1 Stück
17876573 0 bis 8,5° Plato 1 Stück
17846483 7,5 bis 16° Plato 1 Stück
17866473 15,5 bis 24° Plato 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17896573 Lieferant VEE GEE Lieferanten-Nr. 6614TS8
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Das Plato Hydrometer mit Thermometer ist so kalibriert, dass es die Extraktkonzentration als Gewichtsprozent in der Brauwürze anzeigt.
  • Kalibrierung für die Verwendung bei 20 °C / 68 °F
  • Thermometer gefüllt mit SafetyBLUE-Flüssigkeit
Spezifikation
Typ Plato-Hydrometer
Schritten 0,5°
Länge (metrisch) 38 cm
Brix-Bereich 0 bis 32° Plato
Material Glas
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 30 °F bis 120 °F
Temperaturbereich (metrisch) -6,667 °C bis +54,4 °C
Temperature of Standardization 20 °C (68 °F)