Learn More
Platindraht, 0.076 mm (0.003 in.) Durchmesser, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11346777
Click to view available options
Menge:
2 m
50 cm
Packungsgröße:
2 Meter
50 Zentimeter
Artikelnummer. 11346777
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010079.BW
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Form: Ca..0.045 g/50 cm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6-6-7440
Summenformel Pt:Rh; 70:30 wt%
MDL-Nummer MFCD00198186
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum
Farbe Silber
Namenshinweis 30 wt% Rhodium wire
Aussehen Silver colored wire
Menge 50 cm
Geruch Geruchsneutral
Form Draht, 0.076 mm (0.003 Zoll) Durchmesser