Learn More
Platinschlauch, Innendurchmesser x Außendurchmesser: 1.32 x 1.57 mm, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4824878
Click to view available options
Menge:
5 cm
25 cm
Packungsgröße:
25 Zentimeter
5 Zentimeter
Artikelnummer. 11391388
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010294.BQ
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Form: Ca. .0.62 g/5 cm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6-4-7440
Summenformel Pt
Molekulargewicht (g/mol) 195.08
MDL-Nummer MFCD00011179
InChI-Schlüssel BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC-Name Platin
SMILES [Pt]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum
Farbe Weiß
Aussehen Silvery white tube
Menge 5 cm
Geruch Geruchsneutral
Form Röhrchen, Innendurchmesser x Außendurchmesser: 1.32 x 1.57 mm