Learn More
Platin, Technisch, Metalldraht, 0.5 mm, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 11468752 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 cm
50 cm
100 cm
Packungsgröße:
10 Zentimeter
100 Zentimeter
50 Zentimeter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11468752 100 cm 100 Zentimeter
10477260 10 cm 10 Zentimeter
10191430 50 cm 50 Zentimeter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11468752 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. P/3640/87
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemical Identifiers
Summenformel Pt
Molekulargewicht (g/mol) 195.08
InChI-Schlüssel BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC-Name Platin
SMILES [Pt]
Specifications
Farbe Silber
CAS 6-4-7440
Schmelzpunkt 1772 °C
Siedepunkt 3827 °C
Menge 100 cm
Verpackung Pulvergefäß aus Kunststoff
Form Kunststoff
MDL-Nummer MFCD00011179
Formelmasse 195,08 g/mol