Learn More
Invitrogen™ Platinum™ Taq Green Heißstart-DNA-Polymerase
Invitrogen™ Platinum™ Taq DNA-Polymerase ist eine praktische und zuverlässige thermostabile „Heißstart“-DNA-Polymerase für die PCR, die im Vergleich zu Taq DNA-Polymerase eine verbesserte Spezifität bietet.
Marke: Invitrogen™ 11966018
Additional Details : Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
Invitrogen™ Platinum ™ Taq DNA-Polymerase ist eine einfach anzuwendende und zuverlässige, thermostabile “Heißstart”-DNA-Polymerase für die PCR, die im Vergleich zu Taq DNA-Polymerase verbesserte Spezifität bietet.
Platinum Taq Green Heißstart-DNA-Polymerase bietet Platinum Taq DNA-Polymerase mit einem 10x Green PCR-Puffer. Der 10x Green PCR-Puffer enthält ein Dichtereagenz und zwei Tracking-Farbstoffe und bietet den Komfort einer direkten Gelbeladung von PCR-Produkten.Merkmale der Platinum Taq Green Heißstart-DNA-Polymerase:
- Hohe Spezifität und erhöhte Ausbeute mit antikörpervermittelter Heißstart-PCR
- Komfortabler Reaktionsaufbau bei Raumtemperatur
- Direkte Gelbeladung mit grünem PCR-Puffer
- Vielseitige Formulierung für eine breite Palette an Amplikonen
Platinum Taq DNA-Polymerase
Platinum Taq DNA Polymerase ist eine rekombinante Taq DNA-Polymerase, die mit proprietären Antikörpern komplex ist, welche die Enzymaktivität bei Raumtemperatur hemmen und die unspezifische Zielamplifikation bei niedrigeren Temperaturen reduzieren. Die Polymerase wird beim Start der PCR temperaturabhängig (bei 94 °C) aktiviert. Nach der Dissoziation von den Antikörpern gewinnt die Taq DNA-Polymerase ihre volle Aktivität zurück. Genau wie die Taq DNA-Polymerase besitzt die Platinum Taq DNA-Polymerase eine matrizenunabhängige Terminal-Transferase-Aktivität, durch die ein 3'-Desoxyadenosin an die Produktenden angehängt wird, und eine 5'→3'-Exonuklease-Aktivität (jedoch keine 3'→5‘-Exonuklease-Aktivität).
Anwendungsbereiche der Platinum Taq Green Heißstart-DNA-Polymerase
Platinum Taq Green Heißstart-DNA-Polymerase wird mit dem optionalen KB Extender geliefert, um eine größere Vielseitigkeit bei PCR-Assays mit langen, GC-reichen oder problematischen Amplikonen zu erreichen. Der grüne PCR-Puffer, der mit Platinum Taq DNA-Polymerase verwendet wird, ermöglicht die direkte Gelbeladung von PCR-Produkten. Die Farbstoffe im grünen Puffer inhibieren die PCR nicht und sind mit Downstream-Applikationen wie DNA-Sequenzierung, Ligation und Restriktionsverdau kompatibel. Verwenden Sie Platinum Taq Green Heißstart-DNA-Polymerase für die Amplifikation von DNA komplexer Genom-, Virus- und Plasmid-Templates sowie in der RT-PCR.
Spezifikation
Bei -20 °C in einem Tiefkühlgerät ohne Abtauautomatik lagern. | |
120 Reaktionen | |
3'-A | |
Jedes Packung enthält: 24 µL Platinum Taq DNA Polymerase; 1.25 ml 10x Green PCR-Puffer, -Mg; 1.25 ml 50 mM Magnesiumchlorid; 1.25 ml KB-Extender |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.