Learn More
Invitrogen™ Platinum™ SuperFi II PCR Mastergemisch
Invitrogen™ Platinum™ SuperFi II DNA-Polymerase ist eine Proofreading-DNA-Polymerase, die überlegene Genauigkeit mit einem innovativen Puffer kombiniert, um durch ein universelles Primer-Annealing für optimale Erfolgsraten in der PCR zu sorgen.
489.00 CHF - 9740.00 CHF
Spezifikation
GC-Rich PCR Performance | Hoch |
---|---|
Polymerase | Platinum SuperFi II DNA-Polymerase |
Reaktionsgeschwindigkeit | Schnell |
Produkttyp | PCR-Mastermix |
Versandbedingung | Trockeneis |
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16445389
|
Invitrogen™
12368010 |
100 Reaktionen |
489.00 CHF
1 Set |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
16853153
|
Invitrogen™
12368050 |
500 Reaktionen |
2170.00 CHF
500 Reaktionen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
16420725
|
Invitrogen™
12368250 |
5 x 500 Reaktionen |
9740.00 CHF
2500 Reaktionen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Außergewöhnliche >300X Taq-Genauigkeit
- Universelles Primer-Glühen bei 60 °C.
- Überlegene Spezifität, Empfindlichkeit und Ausbeute
- Robuste Amplifikation von schwer zu amplifizierenden Zielen (z. B. solche mit suboptimaler Reinheit oder mit einem GC-Gehalt von ˃ 65 %, lange PCR-Anforderung)
- Platinum SuperFi II DNA-Polymerase ist ein speziell entwickeltes Enzym mit hoher Prozessivität und erhöhter Resistenz gegen PCR-Inhibitoren. Sie ermöglicht auch schnelle Protokolle und Amplifikation langer Zielsegmente (bis zu 20 kb). Die Platinum Heißstart-Technologie basiert auf firmeneigenen Antikörpern, die die Enzymaktivität bis zum ersten PCR-Denaturierungsschritt hemmen und unspezifische Amplifikation und Primer-Abbau verhindern. Diese Technologie ermöglicht auch den Reaktionsaufbau bei Raumtemperatur und sorgt für eine höhere Empfindlichkeit und Ausbeute.
- Aufgrund der einzigartigen Zusammensetzung des SuperFi II PCR-Puffers beträgt die Glühtemperatur für die meisten Primer-Paare, die gemäß den allgemeinen Konstruktionsregeln konstruiert wurden, 60 °C. Isostabilisierende Moleküle im Puffer erhöhen die Duplexstabilität des Primer-Templates während des Glühschritts und tragen zu einer verbesserten Spezifität bei, ohne dass die Glühtemperatur für jedes Primer-Paar optimiert werden muss. Mit der Platinum SuperFi II DNA-Polymerase können verschiedene PCR-Assays mit demselben Protokoll mit einer universellen Primer-Glühtemperatur und einem Erweiterungsschritt, der für das längste zu amplifizierenden Fragment ausgewählt wurde, zusammengertaktet werden.
- Anwendungen von Platinum SuperFi II DNA-Polymerase:
- PCR mit hoher Wiedergabetreue
- Klonierung und Subklonierung
- Vor Ort gesteuerte Mutagenese
- Amplifikation GC-reicher Templates
- Template-Generierung für die Sequenzierung
- PCR mit hohem Durchsatz
- Amplifikation von Proben mit suboptimaler Reinheit
- Lange PCR
- Schnelle PCR
Spezifikation
Hoch | |
Schnell | |
Trockeneis | |
2X | |
Integrierter Heißstart | |
SuperMix oder Master Mix |
Platinum SuperFi II DNA-Polymerase | |
PCR-Mastermix | |
Hot-start PCR, High-fidelity PCR | |
>300X | |
Stumpf | |
max. 20 kb |