Learn More
Platinlösung für ICP/MS 10 mg/L HCl-Matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12937403 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 ml
100 ml
Verpackung:
Flasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
12937403 100 ml Flasche 100 Milliliter
12927403 50 ml Flasche 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12937403 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. S 644 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    128.00 CHF
    116.20 CHF / 100 Milliliter
    Sparen 11.80 CHF
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Chemische Identifikatoren
CAS 6-6-7440
Summenformel Pt
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platin
Verpackung Flasche
Konzentration 10 mg/l
Solvent or Matrix Chlorwasserstoff
Menge 100 ml