Learn More
Platin-Rhodium-Palladium-Gaze, 80 Mesh gewebt aus Draht mit Durchmesser von 0.076 mm (0.003 Zoll), 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Platinum Rhodium Palladium gauze |
| Namenshinweis | Woven from 0.076mm (0.003 in.) dia. wire |
| Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich | Pt:Rh:Pd; 90:5:5 wt% |
| Menge | 50 x 50 mm |
| Netzgröße | 80 Mesh |
| Gewicht | ≈0.39g/25x25mm |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
| MDL-Nummer | MFCD00011179 |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Reinheit (%) | 99.9% |