Learn More
Platin-Rhodium-Gewebe, 80 Mesh, aus Draht mit 0.076 mm (0.003 in.) Durchmesser, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048964
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11366628
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012217.FF
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum Rhodium gauze
Namenshinweis Woven from 0.076mm (0.003 in.) dia. wire
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich Pt:Rh; 90:10 wt%
Menge 25 x 25 mm
Netzgröße 80 Mesh
Geruch Odorless
Gewicht ≈0.39g/25x25mm
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
MDL-Nummer MFCD00198186
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Reinheit (%) 99.9%