Learn More
Platin-Rhodiumfolie, 0.05 mm (0.002 Zoll) Dicke, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11345939
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
25 Millimeter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11345939 50 x 50 mm 1 Stück
11354767 25 x 25 mm 25 Millimeter
11344767 100 x 100 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11345939 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 041809.FI
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum Rhodium foil
Namenshinweis 0.05mm (0.002 in.) thick
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich Pt:Rh; 90:10 wt%
Menge 50 x 50 mm
Geruch Odorless
Gewicht ≈0.62g/25x25mm
Form Folie
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
MDL-Nummer MFCD00198186
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Reinheit (%) 99.9%