Learn More
Platin-Rhodiumfolie, 0.025 mm (0.001 Zoll) Dicke, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11334767
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
25 Millimeter
Artikelnummer. 11334767
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041808.FF
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum Rhodium foil
Namenshinweis 0.025mm (0.001 in.) thick
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich Pt:Rh; 90:10 wt%
Menge 25 x 25 mm
Geruch Odorless
Gewicht ≈0.31g/25x25mm
Form Folie
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
MDL-Nummer MFCD00198186
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Reinheit (%) 99.9%