Learn More
Platinpulver, amorph, APS < 3 Mikrometer, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11314237
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11314237 5 g 5 Gramm
11304237 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11314237 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 036704.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Platinpulver, 99,9 %, Pt, CAS-Nummer-7440-06-4, Platin, Metall, schwarz, Metall, Platino, Platine, IV-Ion, Schwamm, Platinum, elementar, Platin deutsch, Platin, 5 g, (Metallbasis), CHEBI:33400, Gefahrenklasse:4,1; Verpackungsgruppe:III, 231-116-1, H228, P210-P240-P241-P280-P370+P378q
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6-4-7440
Summenformel Pt
Molekulargewicht (g/mol) 195.08
MDL-Nummer MFCD00011179
InChI-Schlüssel BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC-Name Platin
SMILES [Pt]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum powder
Physikalische Form Amorphes Pulver
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Reinheit (%) 99.9%