Learn More
Platinpulver, -325 mesh, 99.9+ % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7050455
Click to view available options
Menge:
0.1 g
1 g
5 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11348827
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 038374.77
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6-4-7440
Summenformel Pt
Molekulargewicht (g/mol) 195.08
MDL-Nummer MFCD00011179
InChI-Schlüssel BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC-Name Platin
SMILES [Pt]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum powder
Physikalische Form Pulver
Menge 0.1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Reinheit (%) ≥99.9%