Learn More
Platinpulver, -200 mesh, 99.98 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
0.1 g
1 g
5 g
Unit Size:
0.10 Gramm
1 Gramm
5 Gramm
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Platinum powder |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 1 g |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
| Reinheit (%) | 99.98% |
| Geruch | Geruchsneutral |