Learn More
Platin auf Kohlenstoff (10 Gew.-%), TRC
Artikelnummer. 30423111
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30423111 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30423111 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP5780055G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum
CAS 7440-06-4
Summenformel Pt
Menge 5 g
Synonym Pt
InChI-Formel InChI=1S/Pt
SMILES [Pt]
IUPAC-Name Platin
Molekulargewicht (g/mol) 195.08
Formelmasse 194.965