Learn More
Platin(IV)-oxid-Monohydrat, 99.9 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Platinum(IV) oxide monohydrate |
| Farbe | Braun bis Schwarz |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 5 g |
| Prozentgehaltsbereich | 99.8% |
| Strukturformel | PtO2·H2O |
| Fieser | 01,890 |
| Merck Index | 10, 7398 |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in conc.acids and in dil.sol. of koh |
| IUPAC-Name | Dioxoplatin; Hydrat |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Platinum(IV) oxide monohydrate
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Oxidierender Feststoff Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.