Learn More
Platin(IV)-oxid, 83 % Pt, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10606683 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10606683
Marke: Thermo Scientific Acros 195320050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1314-15-4 | O2Pt | 227.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-15-4
Summenformel O2Pt
Molekulargewicht (g/mol) 227.08
MDL-Nummer MFCD00011184
InChI-Schlüssel YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym Adams' catalyst
IUPAC-Name dioxoplatinum
SMILES O=[Pt]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum(IV) oxide
Schmelzpunkt 450.0°C
Namenshinweis 83% Pt
Farbe Braun
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Strukturformel PtO2
UN-Nummer 1479
Merck Index 15, 7642
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 227.09
Reinheit (%) 83% (Pt)