Learn More
Platin(IV)-bromid,99.99 % (Metallbasis), min. 37.1 % Pt, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048947
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 11386548
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012171.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68938-92-1
Summenformel Br4Pt
Molekulargewicht (g/mol) 514.70
MDL-Nummer MFCD00016289
InChI-Schlüssel DYFRBYUUSCNRBP-UHFFFAOYSA-J
Synonym platinum tetrabromide, platinum iv bromide, platinum 4+ tetrabromide
IUPAC-Name tetrabromoplatinumtetrakis(ylium)
SMILES Br[Pt+4](Br)(Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum(IV) bromide
Schmelzpunkt 180°C (decomposition)
Farbe Braun bis Schwarz
Physikalische Form Kristallin
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel PtBr4
UN-Nummer UN3260
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 514.73
Reinheit (%) 99.99%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pt 37.1% min.