Learn More
Platin-Iridium-Draht ,1.0 mm (0.04 Zoll) Durchmesser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11385407
Click to view available options
Menge:
5 cm
25 cm
100 cm
Packungsgröße:
100 Zentimeter
25 Zentimeter
5 Zentimeter
Artikelnummer. 11385407
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042678.BU
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum Iridium wire
Namenshinweis 1.0mm (0.04 in.) dia.
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich Pt:Ir; 90:10 wt%
Menge 25 cm
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈0.85g/5cm
Form Draht
MDL-Nummer MFCD02091683