Learn More
Platin-Iridium-Draht ,1.0 mm (0.04 Zoll) Durchmesser, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 cm
25 cm
100 cm
Packungsgröße:
100 Zentimeter
25 Zentimeter
5 Zentimeter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Platinum Iridium wire |
| Namenshinweis | 1.0mm (0.04 in.) dia. |
| Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich | Pt:Ir; 90:10 wt% |
| Menge | 100 cm |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Gewicht | ≈0.85g/5cm |
| Form | Draht |
| MDL-Nummer | MFCD02091683 |