Learn More
Platindraht, 0.5 mm (0.02 Zoll) im Durchmesser, hart, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11396757
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 cm
50 cm
Packungsgröße:
10 Zentimeter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11396757 50 cm -
11386757 10 cm 10 Zentimeter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11396757 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 010054.BW
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Fabrication of metal microelectrodes for electrical stimulation of nervous tissue and electrophysiological recordings. Inoculating needles and leadwires for implants. Electrode material for gel boxes/electrophoresis chambers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum Iridium wire
Namenshinweis 0.5mm (0.02 in.) dia., Hard, Temper: as drawn
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich Pt:Ir; 80:20 wt%
Menge 50 cm
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈0.44g/10cm
Form Draht
MDL-Nummer MFCD02091683
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water