Learn More
Platin-Iridium-Draht, > 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378158
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 cm
50 cm
Packungsgröße:
10 Zentimeter
50 Zentimeter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11378158 10 cm 10 Zentimeter
11388158 50 cm 50 Zentimeter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11378158 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 039383.BS
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Form: ca. 0.11 g/10 cm,; Härte: weich
Used in the fabrication of metal microelectrodes for electrical stimulation of nervous tissues and in electrophysiological recordings. Inoculating needles and leadwires for implants. Used in electrode materials, composing the gel boxes/electrophoresis chambers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6-4-7440
Summenformel Pt
Molekulargewicht (g/mol) 195.08
MDL-Nummer MFCD00011179
InChI-Schlüssel BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC-Name Platin
SMILES [Pt]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum Iridium
Farbe Silberfarben bis grau
Aussehen Silver gray wire
Menge 10 cm
Geruch Geruchsneutral
Prozentgehaltsbereich >99.9%
Form Draht, 0.25 mm (0.01 Zoll) Durchmesser
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.