Learn More
Platin-Iridium-Draht, 0.152 mm (0.006 in.) Durchmesser, hart, 99.9 % (Metallbasis ohne Edelmetalle), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7058827
Click to view available options
Menge:
10 cm
50 cm
Packungsgröße:
10 Zentimeter
50 Zentimeter
Artikelnummer. 11349498
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043331.BS
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum Iridium wire
Namenshinweis 0.152mm (0.006 in.) dia., Hard
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich Pt:Ir; 80:20 wt%
Menge 10 cm
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈0.04g/10cm
Form Draht
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis ohne Edelmetalle)
MDL-Nummer MFCD02091683
Reinheit (%) 99.9%