Learn More
Platin-Iridium-Gaze, 150 Mesh aus Drahtgeflecht mit 0,043 mm (0,0017 in.) Durchmesser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11385237
Click to view available options
Menge:
100 x 100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11385237
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040934.GH
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Pt:Ir; 90:10 wt%
Filtration, Elektroden
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Filtration, Elektroden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 100 x 100 mm
Summenformel Pt:Ir; 90:10 wt%