Learn More
Platin-Iridium-Gaze, 150 Mesh aus Drahtgeflecht mit 0,043 mm (0,0017 in.) Durchmesser, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Filtration, Elektroden
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Platinum Iridium gauze |
| Namenshinweis | Woven from 0.043mm (0.0017 in.) dia. wire |
| Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich | Pt:Ir; 90:10 wt% |
| Menge | 25 x 25 mm |
| Netzgröße | 150 Mesh |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Form | Drahtgewebe |
| MDL-Nummer | MFCD02091683 |