Learn More
Platin-Iridium-Folie, 0.025 mm (0.001 in.) Dicke, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11354757
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
25 Millimeter
Artikelnummer. 11354757
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041802.FF
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Wird bei der Herstellung von Mikroelektroden zur elektrischen Stimulation von Nervengewebe und elektrophysiologischen Aufzeichnungen verwendet.
Platinum Iridium foil, 0.025mm (0.001in) thick, 99.9% (metals basis) is used in the fabrication of micro electrodes for electrical stimulation of nervous tissue and electrophysiological recordings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum Iridium foil
Menge 25 x 25 mm
Summenformel Pt:Ir; 90:10 wt%
MDL-Nummer MFCD02091683
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Reinheit (%) 99.9%
Verpackung Rörchen