Learn More
Platin(II)-cyanid, 98+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11496236
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11496236 2.5 g 2.50 Gramm
11406246 0.5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11496236 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23055.88
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 592-06-3
Summenformel C2N2Pt
MDL-Nummer MFCD00016288
Synonym platinum ii cyanide, acmc-1axcr, platinumdicarbonitrile, platinum cyanide pt cn 2 7ci,8ci,9ci, platinum ii cyanide trace metals basis
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum(II) cyanide
Menge 2.5 g
Strukturformel Pt(CN)2
UN-Nummer UN1588
Formelmasse 247.13
Reinheit (%) ≥98%