Learn More
Platin(II)-chlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023214
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11487867
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16549.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 10025-65-7 | Cl2Pt | 265.98 g/mol
Platinum(II) chloride is used as a catalyst for a variety of C-C bond, C-O bond, and C-N bond formation reactions. It acts as a precursor to prepare other platinum compounds such as cisplatin and dichloro(cycloocta-1,5-diene)platinum(II).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Platin(II)-chlorid wird als Katalysator für eine Vielzahl von C-C-, C-O- und C-N-Bindungsbildungsreaktionen verwendet. Es dient als Vorläufer zur Herstellung anderer Platinverbindungen wie Cisplatin und Dichlor(Cycloocta-1,5-dien)Platin(II).
Löslichkeit
Löslich in Ammoniak und Salzsäure. Unlöslich in Wasser, Alkohol und Ether.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10025-65-7
Summenformel Cl2Pt
Molekulargewicht (g/mol) 265.98
MDL-Nummer MFCD00011181
InChI-Schlüssel CLSUSRZJUQMOHH-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name platinum(2+) dichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pt++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum(II) chloride
Schmelzpunkt 581°C (decomposition)
Menge 1 g
Strukturformel PtCl2
UN-Nummer UN3260
Merck Index 14,7528
Löslichkeitsinformationen Soluble in ammonia and hydrochloric acid. Insoluble in water,alcohol and ether.
Formelmasse 266
Reinheit (%) 98%
Dichte 5.87