Learn More
Invitrogen™ Platinum™ Green Hot Start PCR Master Mix (2X)
Platinum Taq DNA-Polymerase in einem optimierten PCR-Puffer mit Magnesium und dNTPs für bequemes Ansetzen der PCR
159.00 CHF - 2970.00 CHF
Spezifikation
Format | Rörchen |
---|---|
GC-Rich PCR Performance | Mittel |
Polymerase | Platinum Taq DNA-Polymerase |
Reaktionsgeschwindigkeit | Standard |
Marker oder Farbstoff | Grün |
Produktcode | Marke | Marker oder Farbstoff | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Marker oder Farbstoff | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15442193
|
Invitrogen™
13001012 |
Grün | 50 Reaktionen |
159.00 CHF
50 Reaktionen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15420594
|
Invitrogen™
13001013 |
Grün | 200 Reaktionen |
600.00 CHF
1 Set |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15430594
|
Invitrogen™
13001014 |
Grün | 1000 Reaktionen |
2970.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 26-04-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Platinum Taq DNA-Polymerase in einem optimierten PCR-Puffer mit Magnesium und dNTPs für bequemes Ansetzen der PCR.
Invitrogen™ Platinum Hot-Start PCR Master Mix behält alle Merkmale der Platinum Taq DNA-Polymerase bei: Spezifität, Robustheit und Zuverlässigkeit.Platinum Hot-Start PCR Master Mix ist mit und ohne Farbstoff erhältlich. Platinum Green Hot-Start PCR Master Mix wird durch zwei Tracking-Farbstoffe ergänzt, um die direkte Gelbeladung von PCR-Produkten zu erleichtern.
Produktmerkmale:
- Hohe Spezifität und erhöhte Ausbeute mit antikörpervermittelter Heißstart-PCR
- Komfortabler Reaktionsaufbau bei Raumtemperatur
- Vielseitige Formulierung für eine breite Palette an Amplikonen
- Platimun Green Master Mix - Direkte Gelbeladung mit grünem PCR Master Mix
Platinum Taq DNA-Polymerase ist eine rekombinante Taq DNA-Polymerase, die mit proprietären Antikörpern komplexiert ist, welche die Enzymaktivität bei Raumtemperatur hemmen und die unspezifische Zielamplifikation bei niedrigeren Temperaturen reduzieren. Die Polymerase wird beim Start der PCR temperaturabhängig (bei 94 °C) aktiviert. Nach der Dissoziation von den Antikörpern gewinnt die Taq DNA-Polymerase ihre volle Aktivität zurück. Ebenso wie bei der Taq DNA-Polymerase besitzt die Platinum Taq DNA-Polymerase eine Template-unabhängige terminale Transferase-Aktivität, durch die ein 3'-Desoxyadenosin an die Produktenden angehängt wird, und eine 5'→3'-Exonuklease-Aktivität (jedoch keine 3'→5'-Exonuklease-Aktivität).
Verwendung von Platinum Hot-Start PCR Master Mix
Der praktische Platinum Hot-Start PCR Master Mix bietet eine gebrauchsfertige Mischung aus DNA-Polymerase, Salzen, Magnesium und dNTPs, wodurch die Anzahl der Pipettierschritte beim Ansetzen der PCR-Reaktion reduziert wird. Sie müssen lediglich eine Vorlage, spezielle Primer und Wasser hinzufügen. Der Platinum Heißstart-PCR Master Mix wird mit einem separaten Fläschchen mit Platinum GC Enhancer geliefert, der für die spezifische Amplifikation und verbesserte Ausbeute von GC-reichen Targets entwickelt wurde. Verwenden Sie Platinum Hot-Start PCR Master Mix in PCR-Anwendungen wie Genotypisierung, Genexpressionsprofilierung und Sequenzierung der nächsten Generation
Verwendung von Platinum Green Hot-Start PCR Master Mix
Der praktische Platinum Green Hot-Start PCR Master Mix bietet eine gebrauchsfertige Mischung aus DNA-Polymerase, Salzen, Magnesium und dNTPs, wodurch die Anzahl der Pipettierschritte beim Ansetzen der PCR-Reaktion reduziert wird. Sie müssen lediglich eine Vorlage, spezielle Primer und Wasser hinzufügen. Die beiden Tracking-Farbstoffe in Platinum Green Heißstart-PCR Master Mix ermöglichen die direkte Gelbeladung von PCR-Produkten, wodurch langwierige Schritte der Farbstoffzufuhr entfallen. Die Farbstoffe im Master Mix inhibieren die PCR nicht und sind mit Downstream-Applikationen wie DNA-Sequenzierung, Ligation und Restriktionsverdau kompatibel. Der Platinum Green Heißstart-PCR Master Mix wird mit einem separaten Fläschchen mit Platinum GC Enhancer geliefert, der für die spezifische Amplifikation und verbesserte Ausbeute von GC-reichen Targets entwickelt wurde. Verwenden Sie Platinum Green Heißstart-PCR Master Mix in PCR-Anwendungen wie Genotypisierung, Genexpressionsprofilierung und Sequenzierung der nächsten Generation
Spezifikation
Rörchen | |
Platinum Taq DNA-Polymerase | |
Grün | |
Hot Start PCR Master Mix | |
2X | |
Integrierter Heißstart | |
SuperMix oder Master Mix | |
DNA |
Mittel | |
Standard | |
Platinum™ | |
Trockeneis | |
1X | |
3'-A | |
5 kb oder weniger |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.