Learn More
Platin-Gaze, 52 Mesh gewebt aus Draht mit 0.1 mm Durchmesser, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11311368
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
50 x 75 mm
75 x 75 mm
100 x 100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11311368
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010283.GH
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Es wird als Katalysator bei der Verarbeitung von Salpetersäure, Düngemitteln, synthetischen Fasern und einer Vielzahl anderer Materialien verwendet.Die Mineralölindustrie verwendet das Metall in Gazeform in der Erdölraffination.
It is used as a catalytic agent in the processing of nitric acid, fertilizers, synthetic fibers, and a variety of other materials. The petroleum industry uses the metal in gauze form in crude oil refining.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6-4-7440
Summenformel Pt
Molekulargewicht (g/mol) 195.08
MDL-Nummer MFCD00011179
InChI-Schlüssel BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC-Name Platin
SMILES [Pt]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum
Aussehen Silvery white guage
Menge 100 x 100 mm
Netzgröße 52 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Prozentgehaltsbereich 99.9%
Form Gaze
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Dissolves in aqua regia