Learn More
Platinfolie, 0.25 mm (0.01 Zoll) Dicke, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11346667
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
Packungsgröße:
25 Millimeter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11346667 25 x 25 mm 25 Millimeter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11346667 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 000861.FF
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum foil
Namenshinweis 0.25mm (0.01 in.) thick
CAS 6-4-7440
Menge 25 x 25 mm
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈3.4g/25x25mm
Form Folie
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Summenformel Pt
MDL-Nummer MFCD00011179
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
InChI-Schlüssel BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Pt]
IUPAC-Name Platin
Molekulargewicht (g/mol) 195.08
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
Reinheit (%) 99.9%