Learn More
Platinfolie, 0.025 mm (0.001 Zoll) Dicke, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11396497
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
25 Millimeter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11396497 100 x 100 mm 1 Stück
11306507 25 x 25 mm 25 Millimeter
11305699 50 x 50 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11396497 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 000262.GH
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Form: Ca. .0.34 g/25 x 25 mm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6-4-7440
Summenformel Pt
Molekulargewicht (g/mol) 195.08
MDL-Nummer MFCD00011179
InChI-Schlüssel BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC-Name Platin
SMILES [Pt]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum
Farbe Weiß
Aussehen Silvery white foil
Menge 100 x 100 mm
Geruch Geruchsneutral
Prozentgehaltsbereich 99.9% (Metals basis)
Form Folie, 0.025 mm (0.001 Zoll) dick