Learn More
Cole-Parmer Platinvernetzter Silikonschlauch,hore A
Artikelnummer. 30054345 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
1/16 in.
1/2 in.
1/4 in.
1/8 in.
3/16 in.
3/8 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
1/2 in.
1/4 in.
3/16 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
5/8 in.
7/16 in.
Packungsgröße:
15 Meter
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (angloamerikanisch) Außendurchmesser (angloamerikanisch) unitSize
30054345 1/4 in. 3/8 in. 15 Meter
30052959 1/2 in. 3/4 in. 15 Meter
30053369 3/8 in. 5/8 in. 15 Meter
30052996 3/16 in. 5/16 in. 15 Meter
30053191 1/4 in. 1/2 in. 15 Meter
30053172 1/4 in. 7/16 in. 15 Meter
30053100 1/8 in. 1/4 in. 15 Meter
30054027 1/16 in. 3/16 in. 15 Meter
30053788 3/16 in. 7/16 in. 15 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 30054345 Lieferant Cole-Parmer Lieferanten-Nr. 5011970
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Langlebige Schläuche gewährleisten eine lange Lebensdauer in Peristaltikpumpen oder Quetschventilen.
Extrudiert mit präzisen Maßtoleranzen für höchste Genauigkeit. Geschmacks- und geruchsneutrale Schläuche —tragen zur Erhaltung der Flüssigkeitsintegrität bei. Enthält kein BPA oder Phthalate. Durchscheinende Schläuche sorgen für gute Klarheit. Reinraumverpackung und doppelte Verpackung. Sterilisation durch Autoklavieren, Gammabestrahlung, Ethylenoxid und chemische Sterilisationsmittel. Entspricht den US-amerikanischen Standards Arzneibuch 43, Nationales Formular 38 (USP ), Allgemeines Kapitel 88 Klasse VI, Biologische Reaktivitätstests, In Vivo (2020). Ideal für allgemeine Anwendungen, Laboranwendungen und Einweganwendungen. Kostenloser technischer Anwendungssupport steht Ihnen bei der Auswahl der Schläuche zur Verfügung.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ADCF;FDA;Phthalatfrei;USP;RoHS
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 1/4 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 3/8 in.
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 50 ft.
Warnung: Dieses Produkt ist nicht für medizinische, klinische, chirurgische oder sonstige patientenorientierte Anwendungen zugelassen oder vorgesehen und sollte nicht für diese verwendet werden.