Beschreibung
Hervorragende optische Klarheit – —Ihre Probe lässt sich problemlos betrachten. Geruchlos, nicht zytotoxisch, ic und nicht hämolytisch. Eine Oberfläche mit geringer Bindungsaffinität trägt dazu bei, die Aufnahme von Partikeln und Gerüchen zu minimieren. Enthält kein BPA, keine Phthalate, kein PVC und keine Peroxide. Reinraumverpackung und doppelte Verpackung. Sterilisation durch Autoklavieren, Gammabestrahlung, Ethylenoxid und chemische Sterilisationsmittel. Entspricht den US-amerikanischen Standards Arzneibuch 43, Nationales Formular 38 (USP ), Allgemeines Kapitel 88 Klasse VI, Biologische Reaktivitätstests, In Vivo (2020). Ideal für allgemeine Anwendungen, Laboranwendungen und Einweganwendungen. Kostenloser technischer Anwendungssupport steht Ihnen bei der Auswahl der Schläuche zur Verfügung.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ADCF;FDA;Phthalatfrei;USP;RoHS |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 1/2 in. |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 3/4 in. |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 50 ft. |