Learn More
Masterflex™ Platinvernetzte Silikonschläuche
Beschreibung
- Geruchslos, nicht toxisch, lichtdurchlässig
- Elastomer ist FDA-konform (21 CFR 177.2600) und erfüllt USP Klasse VI
- Schlauch ist hergestellt gemäß GMP
- Temperaturbereich: -50 bis 230 °C (-58 bis 446° F )
- Sterilisieren durch: Autoklav oder Gammabestrahlung
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA, USP USDA, GMP |
| Innendurchmesser (metrisch) | 3 mm |
| Material | Silikon |
| Außendurchmesser (metrisch) | 9.5 mm |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -50 °C |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | Durchscheinend |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 460 °C |