Learn More
Platinum-Cobalt (Hazen) 500-Farbstandard, Reagecon
Dient zum Kalibrieren, Steuern, Qualifizieren oder Validieren von Farbmessgeräten
402.00 CHF
Produkte 1
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
12077276
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Reagecon
HAZ500
1 l Flasche aus HDPE GL45
402.00 CHF
1 Liter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Platinum-Kobalt (Hazen) Farbreferenzstandard, Platinum-Kobalt (Hazen) Farbreferenzmaterial
  • Diese Norm kann als Platinum-Kobalt, Pt-Co, Hazen oder APHA-Farbe beschrieben werden.
  • Alle Beschreibungen sind untereinander austauschbar.
  • Dieses Produkt wird in der Wasserindustrie und in mehreren anderen Branchen intensiv eingesetzt.
  • Die Norm deckt die Anforderungen der ASTM Methode D1209 ab.
  • Dieses Produkt wird gravimetrisch auf Gewichts/Gewicht-Basis hergestellt.
  • Sowohl die Lösung als auch das Lösungsmittel werden auf einer Waage gewogen, die von den Reagecon-Ingenieuren mit rückführbaren OIML-Gewichten kalibriert wurde.
  • Reagecon verfügt über eine ISO 17025-Akkreditierung für die Kalibrierung von Laborwaagen (INAB-Ref.: 265C).
  • Das daraus resultierende Kalibrierungszertifikat für die Waage wird gemäß den Anforderungen von ISO/IEC 17025 ausgestellt.
  • Die Konzentration jeder Norm wird mit einem hochleistungsfähigen, kalibrierten Spektralphotometer der Spitzenklasse überprüft.
  • Die Kalibrierung des Spektrophotometers wird mit hochreinen ISO Guide34-akkreditierten spektrophotometrischen Normen gesteuert.