Learn More
APHA (Platinum Cobalt Color Standard Solution), Fisher Chemical
164.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Gelb |
---|---|
pH-Bereich | 1.1 |
Format | Flüssig |
Verpackung | Glasflasche |
Typ | Platinum Cobalt Color Standard Solution |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11987175
|
Fisher Bioreagents
USSP120500 |
500 mL | Glasflasche |
164.00 CHF
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
EcoSafPak™ ist ein umweltfreundliches Verpackungssystem, das von einem SFI-zertifizierten Lieferanten aus zu 100 % recycelbarem Material hergestellt wird.
Spezifikation
Gelb | |
Flüssig | |
Platinum Cobalt Color Standard Solution |
1.1 | |
Glasflasche |