Learn More
Platin auf Aktivkohle, 5 % Pt, nicht reduziert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10319110 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10319110 50 g Glasflasche 50 Gramm
10247550 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10319110 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 293660500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6-4-7440
Summenformel Pt
Molekulargewicht (g/mol) 195.08
MDL-Nummer MFCD00011179
InChI-Schlüssel BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC-Name Platin
SMILES [Pt]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum on activated carbon
Farbe Schwarz
Namenshinweis 5% Pt
Schmelzpunkt 1769.0°C to 1773.0°C
Siedepunkt 3827.0°C
Dichte 21.4500g/mL
Menge 50 g
Verpackung Glasflasche
Form Pulver
Fieser 01,890; 02,332
Merck Index 15, 7644
Formelmasse 195.08
Reinheit (%) 5% (Pt)