Learn More
Platin, AAS-Standardlösung, Pt 1000μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Artikelnummer. 11339179
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11339179 100 mL 100 Milliliter
11306369 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11339179 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 088086.AE
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Form: Liquid | CAS: 7440-6-6 | Pt in 20% HCl
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6-6-7440
Summenformel Pt in 20% HCl
MDL-Nummer MFCD00011179
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum
Geruch Characteristic
Dichte Approx. 1g/cm3 at 20°C
Prozentgehaltsbereich Pt 1000μg/mL
Physikalische Form Flüssig
Typ Analytical Standard
Menge 100 mL
Güte Specpure