Learn More
Platin für AAS 1 g/l HCl-Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12903205 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12903205 500 ml 500 Milliliter
12993195 100 ml 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12903205 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. B 044 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    535.00 CHF
    406.04 CHF / 500 Milliliter
    Sparen 128.96 CHF
    24% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Kemiska identifierare
CAS 6-6-7440
Summenformel Pt
Specifikationer
Chemischer Name oder Material Platin
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Konzentration 1 g/L ±0,002 g/L
Typ Flammen-Einelement-Standardlösung
Solvent or Matrix 10 % HCl
Menge 500 ml
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Single-element Standard Solution for AAS. Platinum (Pt) 1000mg/l in HCl 10%
Signalord
  • Achtung
Riskkategorier
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Faroangivelser
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • EUH208-Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Skyddsangivelse
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.