Learn More
Platin, 5 % auf Kohlenstoff, sulfatisiert, B106032-5, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Platinum |
| Namenshinweis | 5% on carbon, sulfided, B106032-5 |
| Farbe | Grau bis Schwarz |
| Physikalische Form | Fest |
| Menge | 100 g |
| Geruch | Geruchsneutral |