Learn More
Platin, 5 % auf Kohlenstoff, trocken
Artikelnummer. 11429133
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11429133 5 g 5 Gramm
11339216 1 g 1 Gramm
11439133 25 g 25 Gramm
11329216 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11429133 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11186.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195,08 g/mol
Platin ist ein Katalysator für die Hydrierung von Alkenen, Alkynen und Nitrogruppen, und wird auch für die Hydrogenolyse von Cyclopropanen verwendet und katalysiert die Oxidation von Alkoholen.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Anwendungen
Platin ist ein Katalysator für die Hydrierung von Alkenen, Alkynen und Nitrogruppen, und wird auch für die Hydrogenolyse von Cyclopropanen verwendet und katalysiert die Oxidation von Alkoholen.
Löslichkeit
Löslich in kochendem Königswasser (reagiert) und geschmolzenen Alkalicyaniden (reagiert). Unlöslich in Wasser, Mineralsäuren und organischen Säuren.
Hinweise
Nicht zusammen mit Säuren lagern. Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Oxidationsmitteln & Lösungsmitteldämpfen organischer Stoffe. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6-4-7440
Summenformel Pt
Molekulargewicht (g/mol) 195.08
MDL-Nummer MFCD00011179
InChI-Schlüssel BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC-Name Platin
SMILES [Pt]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum
Namenshinweis 5% on carbon, Dry
Menge 5 g
UN-Nummer UN1325
Merck Index 14,7529
Löslichkeitsinformationen Soluble in boiling aqua regia (reacts),and molten alkali cyanides (reacts). Insoluble in water,mineral acids,and organic acids.
RUO– Nur für Forschungszwecke