Learn More
Platin, 10 % auf Kohlenstoff, trocken, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7043371
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11320064
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L00469.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
Platinum, 10% on carbon, is used as a catalyst for the hydrogenation of alkenes, alkynes, nitro groups, ketones and aromatics. It is also used for hydrogenolysis of cyclopropanes. It is involved in the catalyzes oxidation of alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Platin, 10 % auf Kohlenstoff, wird als Katalysator für die Hydrierung von Alkenen, Alkinen, Nitrogruppen, Ketonen und Aromaten verwendet. Es wird auch für die Hydrogenolyse von Cyclopropanen verwendet. Es ist an der katalytischen Oxidation von Alkoholen beteiligt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6-4-7440
Summenformel Pt
Molekulargewicht (g/mol) 195.08
MDL-Nummer MFCD00011179
InChI-Schlüssel BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC-Name Platin
SMILES [Pt]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum
Namenshinweis 10% on carbon, dry
Menge 1 g
Geruch Geruchsneutral
UN-Nummer UN1325
Merck Index 14,7529
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.